Drukuj

2,4,6-Tribromoanilina, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIAL163694-100GEA 0 PLN
SIAL163694-100G
2,4,6-Tribromoanilina, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tribromoanilina
Formuła: C₆H₄Br₃N
MW: 329,82 g/mol
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 118 °C
Gęstość: 2,578 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007634
Numer CAS: 147-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-700-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09740

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR