Izotiocyjanian 4-bromofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Bromo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Bromophenylisothiocyanate
L11101.06
L11101.14
L11101.06EA
511
PLN
L11101.06
L11101.14
Izotiocyjanian 4-bromofenylu ≥97%
Izotiocyjanian 4-bromofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 1985-12-2
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.09
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄BrNS MW: 214.09 g/mol Temp. Wrzenia: 144…145 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 56…60 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004808 Numer CAS: 1985-12-2 ADR: 8 III |