2-Bromophenyl isothiocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L09971.06
L09971.03
L09971.06EA
627
PLN
L09971.06
L09971.03
2-Bromophenyl isothiocyanate ≥98%
2-Bromophenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 13037-60-0
Molecular Formula: C7H4BrNS
Formula Weight: 214.09
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄BrNS MW: 214.09 g/mol Temp. Wrzenia: 256…257 °C Temp. topnienia: 20 Gęstość: 1.591 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004799 Numer CAS: 13037-60-0 Jednostka: 2922 ADR: 8 III |