4-Bromophenyl isocyanate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 2493-02-9
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Odour: Pungent
Melting Point: 39-42°
Boiling Point: 157-158°/14mm
Beilstein Reference: 508203
Merck Reference: 14,1430
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002022
Formuła:
C₇H₄BrNO Temp. Wrzenia: 157…158 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 39…42 °C Temp. Zapłonu: 109 °C (228 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002022 Numer CAS: 2493-02-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-662-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1430 |