Drukuj
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
314130050 314130010
ACRO314130050EA 498 PLN
ACRO314130050 ACRO314130010
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
Formuła: C₇H₄BrNO
Temp. Wrzenia: 220 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,586 g/cm³
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002014
Numer CAS: 23138-55-8
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %