Izocyjanian 2-bromofenylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Bromo-2-isocyanatobenzene
L12521.03
L12521.06
L12521.14
L12521.03EA
471
PLN
L12521.03
L12521.06
L12521.14
Izocyjanian 2-bromofenylu ≥97%
Izocyjanian 2-bromofenylu
Purity: 97%
CAS No.: 1592-00-3
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5850
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-92°/5mm
Beilstein Reference: 3588447
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00001995
Formuła:
C₇H₄BrNO Temp. Wrzenia: 91…92 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,607 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) |
Numer MDL:
MFCD00001995 Numer CAS: 1592-00-3 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,II |