Drukuj
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
242950-100G 242950-25G
SIAL242950-100GEA 552 PLN
SIAL242950-100G SIAL242950-25G
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 54…55 °C
Gęstość: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000093
Numer CAS: 586-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-582-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III