4-Bromo-N,N-dimetyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10854.22
A10854.14
A10854.22EA
634
PLN
A10854.22
A10854.14
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina ≥98%
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 586-77-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀BrN Temp. Wrzenia: 263…265 °C Temp. topnienia: 52…56 °C Gęstość: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000093 Numer CAS: 586-77-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-582-2 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III |