Drukuj
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
222210250 222211000
ACRO222210250EA 180 PLN
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina 99%
4-Bromo-N,N-dimetyloanilina
Formuła: C₈H₁₀BrN
Temp. Wrzenia: 264 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…56 °C
Gęstość: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000093
Numer CAS: 586-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-582-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %