Kwas 3-bromo-5-jodobenzoesowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17076.14
A17076.06
A17076.22
A17076.14EA
1580
PLN
A17076.14
A17076.06
A17076.22
Kwas 3-bromo-5-jodobenzoesowy ≥97%
Kwas 3-bromo-5-jodobenzoesowy
Purity: 97%
CAS No.: 188815-32-9
Molecular Formula: C7H4BrIO2
Formula Weight: 326.92
Melting Point: 218-221°
Beilstein Reference: 3240837
Formuła:
C₇H₄BrIO₂ Temp. topnienia: 218…221 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191851 Numer CAS: 188815-32-9 |