Drukuj
1-Bromo-3-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Bromoiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
280097-25G 280097-5G
SIAL280097-25GEA 559 PLN
SIAL280097-25G SIAL280097-5G
1-Bromo-3-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 240
Temp. topnienia: –9.3 °C
Gęstość: 2.21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001043
Numer CAS: 591-18-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-703-9