2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
H26325.06
H26325.14
H26325.06EA
899
PLN
H26325.06
H26325.14
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥97%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Purity: 97%
CAS No.: 450-88-4
Molecular Formula: C7H6BrFO
Formula Weight: 205.03
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 143-145°
MDL No.: MFCD04973752
Formuła:
C₇H₆BrFO MW: 205.03 g/mol Temp. Wrzenia: 143…145 °C Gęstość: 1.599 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04973752 Numer CAS: 450-88-4 |