1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
B20106.06
B20106.14
B20106.06EA
940
PLN
B20106.06
B20106.14
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene ≥97%
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 5905-69-1
Molecular Formula: C7H5BrF2O
Formula Weight: 223.02
Refractive Index: 1.5010
Boiling Point: 96-98°/15mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00221465
Formuła:
C₇H₅BrF₂O Temp. Wrzenia: 96…98 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,631 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00221465 Numer CAS: 5905-69-1 ADR: 3,III |