Drukuj
4-Bromo-2-fluoroanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
304220-10G 304220-50G
SIAL304220-10GEA 128 PLN
SIAL304220-10G SIAL304220-50G
4-Bromo-2-fluoroanilina, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-fluoroanilina
Formuła: C₆H₅BrFN
Temp. Wrzenia: 75…80 °C (0,3 mmHg)
Temp. topnienia: 41…42 °C
Numer MDL: MFCD00010221
Numer CAS: 367-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-685-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III