3-Bromo-4-fluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25610.06
B25610.14
B25610.06EA
502
PLN
B25610.06
B25610.14
3-Bromo-4-fluoroanilina ≥98%
3-Bromo-4-fluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 656-64-4
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 235°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03788559
Formuła:
C₆H₅BrFN Temp. Wrzenia: 235 °C Temp. topnienia: 34…36 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788559 Numer CAS: 656-64-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |