2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H25774.06
H25774.14
H25774.06EA
534
PLN
H25774.06
H25774.14
2-Bromo-6-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-6-fluoroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 65896-11-9
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Refractive Index: 1.5820
Beilstein Reference: 8541957
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01310982
Formuła:
C₆H₅BrFN Gęstość: 1,674 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01310982 Numer CAS: 65896-11-9 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |