2-Bromo-5-fluoroanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24901.06
B24901.14
B24901.06EA
533
PLN
B24901.06
B24901.14
2-Bromo-5-fluoroanilina ≥98%
2-Bromo-5-fluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 1003-99-2
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅BrFN Temp. Wrzenia: 154 °C (23 mmHg) Temp. topnienia: 42…46 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070750 Numer CAS: 1003-99-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |