Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, kształt trapezowy, BLAUBRAND®
Dostawca: Brand
2.36408 2.36403 2.36404 2.36406 2.36407 2.36402 2.36401
BRND2.36408EA 283 PLN
BRND2.36408 BRND2.36403 BRND2.36404 BRND2.36406 BRND2.36407 BRND2.36402 BRND2.36401
Kolby miarowe, klasa A, kształt trapezowy, BLAUBRAND®
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Oznaczenia i napisy emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście
  • Oznaczenie DE-M
  • Całkowite zamówienie z jednej partii, dostarczane z certyfikatem partii
*Szeroka szyja
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042