1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25289.06
B25289.14
B25289.06EA
541
PLN
B25289.06
B25289.14
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 202865-72-3
Molecular Formula: C6H3BrFI
Formula Weight: 300.90
Flash Point:
Formuła:
C₆H₃BrFI Temp. Wrzenia: 235 °C Gęstość: 2,300 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042578 Numer CAS: 202865-72-3 |