Drukuj
Kwas 2-bromo-5-fluorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B25394.06 B25394.14
B25394.06EA 1320 PLN
B25394.06 B25394.14
Kwas 2-bromo-5-fluorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-bromo-5-fluorobenzoesowy
Purity: 98+% CAS No.: 394-28-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 2575978
Formuła: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Temp. topnienia: 154…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142874
Numer CAS: 394-28-5