Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
L20142.03
L20142.06
L20142.14
L20142.03EA
273
PLN
L20142.03
L20142.06
L20142.14
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu ≥98%
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 151982-51-3
Molecular Formula: C7H3BrClFO
Formula Weight: 237.45
Refractive Index: 1.5877
Melting Point: 24-25°
Boiling Point: 86-88°/15mm
Beilstein Reference: 6323925
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03411584
Formuła:
C₇H₃BrClFO Temp. Wrzenia: 86…88 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 24…25 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411584 Numer CAS: 151982-51-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |