Drukuj
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
347460050 347460250
ACRO347460050EA 251 PLN
ACRO347460050 ACRO347460250
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu 99%
Chlorek 4-bromo-2-fluorobenzoilu
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. Wrzenia: 86…88 °C (15 mmHg)
Numer MDL: MFCD03411584
Numer CAS: 151982-51-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %