Drukuj
Bromopentafluorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B75158-10G B75158-50G
SIALB75158-10GEA 361 PLN
SIALB75158-10G SIALB75158-50G
Bromopentafluorobenzen, Sigma-Aldrich®
Bromopentafluorobenzen
Formuła: C₆BrF₅
Temp. Wrzenia: 137 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1,9503 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000287
Numer CAS: 344-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-449-0