Drukuj
1-Bromo-4-fluorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B67201-100G B67201-25G B67201-500G
SIALB67201-100GEA 271 PLN
SIALB67201-100G SIALB67201-25G SIALB67201-500G
1-Bromo-4-fluorobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
Temp. Wrzenia: 151 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000342
Numer CAS: 460-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-300-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III