Drukuj
1-Bromo-3-fluorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B67007-100G B67007-25G B67007-5G
SIALB67007-100GEA 862 PLN
SIALB67007-100G SIALB67007-25G SIALB67007-5G
1-Bromo-3-fluorobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
Temp. Wrzenia: 148 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 1,7081 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000326
Numer CAS: 1073-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 214-023-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III