Drukuj
1-Bromo-3,5-difluorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Difluorobromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
290165-100G 290165-10G
SIAL290165-100GEA 883 PLN
SIAL290165-100G SIAL290165-10G
1-Bromo-3,5-difluorobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-difluorobenzen
Formuła: C₆H₃BrF₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –27 °C
Gęstość: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010305
Numer CAS: 461-96-1
Numer WE (dawny EINECS): 416-710-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III