Drukuj
1-Bromo-2-fluorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
B66809-100G B66809-25G
SIALB66809-100GEA 657 PLN
SIALB66809-100G SIALB66809-25G
1-Bromo-2-fluorobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-fluorobenzen
Formuła: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Temp. Wrzenia: 155
Gęstość: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000282
Numer CAS: 1072-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-018-3
Jednostka: 1993
ADR: 3 III