1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromo-1,3-difluorobenzene
A10633.06
A10633.14
A10633.06EA
367
PLN
A10633.06
A10633.14
1-Bromo-2,6-difluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,6-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 64248-56-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 61°/35mm
Beilstein Reference: 1681053
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009894
Formuła:
C₆H₃BrF₂ Temp. Wrzenia: 61 °C (35 mmHg) Gęstość: 1,710 Temp. Zapłonu: 53 °C (127 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009894 Numer CAS: 64248-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 264-750-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |