1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2367-76-2
Molecular Formula: C6H2BrF3
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4850
Melting Point: 3-4°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 2502668
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000334
Formuła:
C₆H₂BrF₃ Temp. Wrzenia: 140…141 °C Temp. topnienia: 3…4 °C Gęstość: 1,790 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000334 Numer CAS: 2367-76-2 Numer WE (dawny EINECS): 219-125-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |