1,4-Dibromotetrafluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18135.03
A18135.06
A18135.14
A18135.03EA
310
PLN
A18135.03
A18135.06
A18135.14
1,4-Dibromotetrafluorobenzen ≥99%
1,4-Dibromotetrafluorobenzen
Purity: 99%
CAS No.: 344-03-6
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00000309
Formuła:
C₆Br₂F₄ Temp. Wrzenia: 198 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 78…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000309 Numer CAS: 344-03-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-448-5 |