4-Bromo-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27541.06
H27541.03
H27541.06EA
472
PLN
H27541.06
H27541.03
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 99277-71-1
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 165-169°
MDL No.: MFCD01013599
Formuła:
C₇H₄BrNO₄ Temp. topnienia: 165…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01013599 Numer CAS: 99277-71-1 |