3-Bromo-4-nitrobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27268.06
H27268.03
H27268.06EA
1340
PLN
H27268.06
H27268.03
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 101420-81-9
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 200-204°
MDL No.: MFCD04117949
Formuła:
C₇H₄BrNO₄ Temp. topnienia: 200…204 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04117949 Numer CAS: 101420-81-9 |