Drukuj
Kwas 5-Bromoantranilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
260118-25G 260118-5G
SIAL260118-25GEA 255 PLN
SIAL260118-25G SIAL260118-5G
Kwas 5-Bromoantranilowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-Bromoantranilowy
Formuła: C₇H₆BrNO₂
Temp. Wrzenia: 342 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 218…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007823
Numer CAS: 5794-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 227-338-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01389