Drukuj
Kwas 4-bromobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
108510-100G 108510-25G
SIAL108510-100GEA 573 PLN
SIAL108510-100G SIAL108510-25G
Kwas 4-bromobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-bromobenzoesowy
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 252…256 °C
Gęstość: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002529
Numer CAS: 586-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-581-7
Klasyfikacja Merck : 13,01392