Drukuj
4-Bromobenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
A15517.06 A15517.14 A15517.22
A15517.06EA 386 PLN
A15517.06 A15517.14 A15517.22
4-Bromobenzoesan metylu ≥98%
4-Bromobenzoesan metylu
Purity: 98+% CAS No.: 619-42-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 77-81° Beilstein Reference: 2045132 Merck Reference: 14,1408 MDL No.: MFCD00013531
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 246
Temp. topnienia: 77…81 °C
Gęstość: 1.69
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013531
Numer CAS: 619-42-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-596-6
Klasyfikacja Merck : 13,01392