Drukuj
4-Bromobenzoesan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
414070250 414070010
ACRO414070250EA 837 PLN
ACRO414070250 ACRO414070010
4-Bromobenzoesan metylu 99%
4-Bromobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78…81 °C
Gęstość: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00013531
Numer CAS: 619-42-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-596-6
Klasyfikacja Merck : 13,01392
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %