4-Bromobenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
A11365.09
A11365.18
A11365.30
A11365.09EA
297
PLN
A11365.09
A11365.18
A11365.30
4-Bromobenzoesan etylu ≥98%
4-Bromobenzoesan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 5798-75-4
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Temp. Wrzenia: 262…264 °C Temp. topnienia: 18 Gęstość: 1.403 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016329 Numer CAS: 5798-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-347-2 Klasyfikacja Merck : 13,01392 |