Drukuj
4-Bromobenzoesan etylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
249760500 249760100
ACRO249760500EA 650 PLN
ACRO249760500 ACRO249760100
4-Bromobenzoesan etylu 99%
4-Bromobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 262…264 °C
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1.43 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016329
Numer CAS: 5798-75-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-347-2
Klasyfikacja Merck : 13,01392
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %