3-Bromobenzoesan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
A16174.09
A16174.18
A16174.30
A16174.09EA
290
PLN
A16174.09
A16174.18
A16174.30
3-Bromobenzoesan metylu ≥98%
3-Bromobenzoesan metylu
Purity: 98+%
CAS No.: 618-89-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Temp. Wrzenia: 139…140 °C (35 mmHg) Temp. topnienia: 30…33 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017777 Numer CAS: 618-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-569-9 |