3-Bromobenzoesan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
A10251.09
A10251.18
A10251.09EA
324
PLN
A10251.09
A10251.18
3-Bromobenzoesan etylu ≥98%
3-Bromobenzoesan etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 24398-88-7
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Temp. Wrzenia: 261 °C Gęstość: 1.430 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013529 Numer CAS: 24398-88-7 Numer WE (dawny EINECS): 246-223-9 |