Drukuj
3-Bromobenzoesan etylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 380 PLN
ACRO308540250 ACRO308540050
3-Bromobenzoesan etylu 98%
3-Bromobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…131 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.43 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013529
Numer CAS: 24398-88-7
Numer WE (dawny EINECS): 246-223-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %