2-Bromobenzoesan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
A12435.14
A12435.22
A12435.36
A12435.14EA
350
PLN
A12435.14
A12435.22
A12435.36
2-Bromobenzoesan metylu ≥99%
2-Bromobenzoesan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 610-94-6
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇BrO₂ MW: 215.05 g/mol Temp. Wrzenia: 252 °C Gęstość: 1.532 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016328 Numer CAS: 610-94-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-241-5 |