4-Bromobenzhydrazide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18918.06
A18918.14
A18918.06EA
275
PLN
A18918.06
A18918.14
4-Bromobenzhydrazide ≥98%
4-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 5933-32-4
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 777006
Formuła:
C₇H₇BrN₂O Temp. topnienia: 167…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007602 Numer CAS: 5933-32-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-681-9 |