3-Bromobenzhydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Bromobenzoic hydrazide
A19628.06
A19628.14
A19628.06EA
522
PLN
A19628.06
A19628.14
3-Bromobenzhydrazyd ≥98%
3-Bromobenzhydrazyd
Purity: 98+%
CAS No.: 39115-96-3
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 154-157°
Beilstein Reference: 1945814
Formuła:
C₇H₇BrN₂O Temp. Wrzenia: 366 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 154…157 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007600 Numer CAS: 39115-96-3 Numer WE (dawny EINECS): 254-298-4 |