Hydrazyd kwasu 2-bromobenzoesowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide
L00937.06
L00937.14
L00937.06EA
320
PLN
L00937.06
L00937.14
Hydrazyd kwasu 2-bromobenzoesowego ≥98%
Hydrazyd kwasu 2-bromobenzoesowego
Purity: 98+%
CAS No.: 29418-67-5
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1941021
Formuła:
C₇H₇BrN₂O MW: 215.05 g/mol Temp. topnienia: 152…154 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051577 Numer CAS: 29418-67-5 Numer WE (dawny EINECS): 249-614-2 |