Drukuj
Chlorek 4-bromobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Bromobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59209-10G B59209-25G
SIALB59209-10GEA 258 PLN
SIALB59209-10G SIALB59209-25G
Chlorek 4-bromobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-bromobenzoilu
Formuła: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 247
Temp. topnienia: 36
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000683
Numer CAS: 586-75-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-580-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II