Chlorek 4-bromobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L03794.09
L03794.18
L03794.09EA
334
PLN
L03794.09
L03794.18
Chlorek 4-bromobenzoilu ≥98%
Chlorek 4-bromobenzoilu
Purity: 98+%
CAS No.: 586-75-4
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄BrClO Temp. Wrzenia: 246 °C Temp. topnienia: 38…42 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000683 Numer CAS: 586-75-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-580-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |