Drukuj
Chlorek 4-bromobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
106760100 106760250 106761000
ACRO106760100EA 236 PLN
ACRO106760100 ACRO106760250 ACRO106761000
Chlorek 4-bromobenzoilu 98%
Chlorek 4-bromobenzoilu
Formuła: C₇H₄BrClO
Temp. Wrzenia: 246 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 36…41 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000683
Numer CAS: 586-75-4
Numer WE (dawny EINECS): 209-580-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g