Chlorek 2-bromobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59179-10G
B59179-50G
SIALB59179-10GEA
256
PLN
SIALB59179-10G
SIALB59179-50G
Chlorek 2-bromobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2-bromobenzoilu
Formuła:
C₇H₄BrClO Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 11 °C Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000655 Numer CAS: 7154-66-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-507-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |