Chlorek 2-bromobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7154-66-7
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5960
Melting Point: 10°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 508506
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000655
Formuła:
C₇H₄BrClO Temp. Wrzenia: 245 °C Temp. topnienia: 10 °C Gęstość: 1,674 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000655 Numer CAS: 7154-66-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-507-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |